2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzylamine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC302081-1G PC302081-5G
APOSPC302081-1GEA 116 EUR InStock
APOSPC302081-1G APOSPC302081-5G
2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzylamine 98%
2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzylamine
Formule: C₉H₁₀F₃NO
MW: 205,18 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22201056
Numéro CAS: 1373920-87-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité