3,5-Difluoro-4-methoxybenzylamine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSPC302085-1GEA 181 EUR InStock
APOSPC302085-1G APOSPC302085-5G APOSPC302085-10G
3,5-Difluoro-4-methoxybenzylamine 98%
3,5-Difluoro-4-methoxybenzylamine
Formule: C₈H₉F₂NO
MW: 173,16 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115915
Numéro CAS: 105969-16-2
ONU: 2922
ADR: 8+6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité