3',6'-Dichloro-2'-fluoroacétophénone 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC302086-1G PC302086-5G PC302086-25G
APOSPC302086-1GEA 105 EUR InStock
APOSPC302086-1G APOSPC302086-5G APOSPC302086-25G
3',6'-Dichloro-2'-fluoroacétophénone 98%
3',6'-Dichloro-2'-fluoroacétophénone
Formule: C₈H₅Cl₂FO
MW: 207,03 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09025392
Numéro CAS: 916420-72-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité