Acide (3-chloro-2,4-difluorophényl)acétique 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Chloro-2,4-difluorophenylacetic acid
PC302087-1G PC302087-5G PC302087-250MG
APOSPC302087-1GEA 87 EUR InStock
APOSPC302087-1G APOSPC302087-5G APOSPC302087-250MG
Acide (3-chloro-2,4-difluorophényl)acétique 97%
Acide (3-chloro-2,4-difluorophényl)acétique
Formule: C₈H₅ClF₂O₂
MW: 206,58 g/mol
Point de fusion: 124…126 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06660337
Numéro CAS: 886761-66-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité