3-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC302095-1G PC302095-5G
APOSPC302095-1GEA 101 EUR InStock
APOSPC302095-1G APOSPC302095-5G
3-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
3-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formule: C₉H₇F₃O₃
MW: 220,15 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13185681
Numéro CAS: 1214384-93-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité