3-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC302096-1G PC302096-5G PC302096-10G
APOSPC302096-1GEA 98.6 EUR InStock
APOSPC302096-1G APOSPC302096-5G APOSPC302096-10G
3-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
3-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formule: C₉H₆F₃NO
MW: 201,15 g/mol
Point de fusion: 103…105 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13185684
Numéro CAS: 1214385-02-0
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité