3-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC302099-1G PC302099-5G
APOSPC302099-1GEA 101 EUR InStock
APOSPC302099-1G APOSPC302099-5G
3-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
3-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formule: C₉H₈BrF₃O
MW: 269,06 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18398596
Numéro CAS: 853367-87-0
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité