4-Chloro-3-fluorobenzamide
Fournisseur: Apollo Scientific
PC302107-25G PC302107-5G PC302107-10G
APOSPC302107-25GEA 435 EUR InStock
APOSPC302107-25G APOSPC302107-5G APOSPC302107-10G
4-Chloro-3-fluorobenzamide
4-Chloro-3-fluorobenzamide
Formule: C₇H₅ClFNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 874781-07-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité