4-Ethoxy-2,6-difluorobenzoyl chloride 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Ethoxy-2,6-difluorobenzoyl chloride
PC302109-1G PC302109-5G
APOSPC302109-1GEA 87 EUR InStock
APOSPC302109-1G APOSPC302109-5G
4-Ethoxy-2,6-difluorobenzoyl chloride 97%
4-Ethoxy-2,6-difluorobenzoyl chloride
Formule: C₉H₇ClF₂O₂
MW: 220,60 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22201053
Numéro CAS: 1373920-79-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité