4'-Fluoro-3'-méthylacétophénone 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-(4-Fluoro-3-methylphenyl)ethanone
PC302115-25G PC302115-5G PC302115-100G
APOSPC302115-25GEA 119 EUR InStock
APOSPC302115-25G APOSPC302115-5G APOSPC302115-100G
4'-Fluoro-3'-méthylacétophénone 95%
4'-Fluoro-3'-méthylacétophénone
Formule: C₉H₉FO
MW: 152,17 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04972879
Numéro CAS: 369-32-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité