2,4-Dibromo-5-(trifluoromethoxy)anisole 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC302156-25G PC302156-5G PC302156-1G
APOSPC302156-25GEA 360 EUR InStock
APOSPC302156-25G APOSPC302156-5G APOSPC302156-1G
2,4-Dibromo-5-(trifluoromethoxy)anisole 97%
2,4-Dibromo-5-(trifluoromethoxy)anisole
Formule: C₈H₅Br₂F₃O₂
MW: 349,93 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22201036
Numéro CAS: 1373920-68-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité