2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
PC302243-1G PC302243-5G
APOSPC302243-1GEA 212 EUR InStock
APOSPC302243-1G APOSPC302243-5G
2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Formule: C₉H₅ClF₄O
MW: 240,58 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD19687193
Numéro CAS: 1323966-18-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité