2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzylamine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC302251-1G PC302251-5G PC302251-10G
APOSPC302251-1GEA 159 EUR InStock
APOSPC302251-1G APOSPC302251-5G APOSPC302251-10G
2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzylamine 97%
2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzylamine
Formule: C₉H₁₀F₃NO
MW: 205,18 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06213016
Numéro CAS: 771581-99-8
ONU: 2735
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité