2-Methoxy-4,6-bis(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC302254-1G PC302254-5G PC302254-10G PC302254-25G PC302254-100G
APOSPC302254-1GEA 102 EUR InStock
APOSPC302254-1G APOSPC302254-5G APOSPC302254-10G APOSPC302254-25G APOSPC302254-100G
2-Methoxy-4,6-bis(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
2-Methoxy-4,6-bis(trifluoromethyl)benzonitrile
Formule: C₁₀H₅F₆NO
MW: 269,14 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11519321
Numéro CAS: 1092460-75-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité