L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzylamine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC302286-1G PC302286-5G
APOSPC302286-1GEA 116 EUR InStock
APOSPC302286-1G APOSPC302286-5G
3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzylamine 98%
3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzylamine
Formule: C₈H₇ClF₃NO
MW: 225.60 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06212980
Numéro CAS: 771581-60-3
ONU: 2735
ADR: 8 III
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité