3-Ethoxy-2,6-difluorobenzaldehyde 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC302295-5G PC302295-10G PC302295-1G
APOSPC302295-5GEA 93.1 EUR InStock
APOSPC302295-5G APOSPC302295-10G APOSPC302295-1G
3-Ethoxy-2,6-difluorobenzaldehyde 95%
3-Ethoxy-2,6-difluorobenzaldehyde
Formule: C₉H₈F₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11519366
Numéro CAS: 1028263-18-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité