4-(Difluoromethoxy)cinnamic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC302316-1G PC302316-5G
APOSPC302316-1GEA 87 EUR InStock
APOSPC302316-1G APOSPC302316-5G
4-(Difluoromethoxy)cinnamic acid 97%
4-(Difluoromethoxy)cinnamic acid
Formule: C₁₀H₈F₂O₃
MW: 214,17 g/mol
Point de fusion: 183…186 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01222822
Numéro CAS: 103962-07-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité