4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC302320-1G PC302320-5G
APOSPC302320-1GEA 92.8 EUR InStock
APOSPC302320-1G APOSPC302320-5G
4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 98%
4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Formule: C₈H₆ClF₃O₂
MW: 226,58 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18393819
Numéro CAS: 1261673-90-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité