4-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzyl alcohol 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC302324-1G PC302324-5G
APOSPC302324-1GEA 94.4 EUR InStock
APOSPC302324-1G APOSPC302324-5G
4-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzyl alcohol 97%
4-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzyl alcohol
Formule: C₈H₈ClFO₂
MW: 190,60 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD19687181
Numéro CAS: 1323966-21-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité