4-Ethoxy-3-(trifluoromethyl)aniline 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC302332-5G PC302332-10G PC302332-1G
APOSPC302332-5GEA 43.5 EUR InStock
APOSPC302332-5G APOSPC302332-10G APOSPC302332-1G
4-Ethoxy-3-(trifluoromethyl)aniline 98%
4-Ethoxy-3-(trifluoromethyl)aniline
Formule: C₉H₁₀F₃NO
MW: 205,18 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08056137
Numéro CAS: 2713-74-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité