6-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzoic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC302368-25G PC302368-5G PC302368-1G
APOSPC302368-25GEA 416 EUR InStock
APOSPC302368-25G APOSPC302368-5G APOSPC302368-1G
6-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzoic acid 97%
6-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzoic acid
Formule: C₈H₆ClFO₃
MW: 204,59 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115947
Numéro CAS: 886499-58-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité