Acide (2,4-difluoro-3-méthoxyphényl)acétique 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC302376-1G PC302376-5G PC302376-10G
APOSPC302376-1GEA 148 EUR InStock
APOSPC302376-1G APOSPC302376-5G APOSPC302376-10G
Acide (2,4-difluoro-3-méthoxyphényl)acétique 98%
Acide (2,4-difluoro-3-méthoxyphényl)acétique
Formule: (C₆H₂F₂(OCH₃))CH₂COOH
MW: 186,16 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115939
Numéro CAS: 886499-32-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité