Acide (3,5-difluoro-2-méthoxyphényl)acétique 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC302393-1G PC302393-5G
APOSPC302393-1GEA 105 EUR InStock
APOSPC302393-1G APOSPC302393-5G
Acide (3,5-difluoro-2-méthoxyphényl)acétique 98%
Acide (3,5-difluoro-2-méthoxyphényl)acétique
Formule: (C₆H₂F₂(OCH₃))CH₂COOH
MW: 186,16 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06660333
Numéro CAS: 886761-63-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité