3-Chloro-4-ethoxy-5-fluorophenylacetonitrile 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC302529-1G PC302529-5G
APOSPC302529-1GEA 159 EUR InStock
APOSPC302529-1G APOSPC302529-5G
3-Chloro-4-ethoxy-5-fluorophenylacetonitrile 97%
3-Chloro-4-ethoxy-5-fluorophenylacetonitrile
Formule: C₁₀H₉ClFNO
MW: 213,64 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09832343
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité