4-(Difluoromethoxy)-2-fluorobenzyl bromide 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC302561-1G PC302561-5G PC302561-10G
APOSPC302561-1GEA 115 EUR InStock
APOSPC302561-1G APOSPC302561-5G APOSPC302561-10G
4-(Difluoromethoxy)-2-fluorobenzyl bromide 97%
4-(Difluoromethoxy)-2-fluorobenzyl bromide
Formule: C₈H₆BrF₃O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09832360
Numéro CAS: 1017779-33-7
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité