4'-Chloro-2'-fluoro-3'-methoxyacetophenone 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC302568-1G PC302568-5G PC302568-10G
APOSPC302568-1GEA 116 EUR InStock
APOSPC302568-1G APOSPC302568-5G APOSPC302568-10G
4'-Chloro-2'-fluoro-3'-methoxyacetophenone 98%
4'-Chloro-2'-fluoro-3'-methoxyacetophenone
Formule: C₉H₈ClFO₂
MW: 202,61 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD19687210
Numéro CAS: 1323966-44-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité