4-Chloro-3-(trifluoromethylthio)benzyl bromide 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC302573-25G PC302573-5G PC302573-50G
APOSPC302573-25GEA 449 EUR InStock
APOSPC302573-25G APOSPC302573-5G APOSPC302573-50G
4-Chloro-3-(trifluoromethylthio)benzyl bromide 97%
4-Chloro-3-(trifluoromethylthio)benzyl bromide
Formule: C₈H₅BrClF₃S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06660314
Numéro CAS: 886503-38-4
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité