4-Ethoxy-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4-ethoxy-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
PC302586-5G PC302586-1G
APOSPC302586-5GEA 171 EUR InStock
APOSPC302586-5G APOSPC302586-1G
4-Ethoxy-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
4-Ethoxy-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Formule: C₁₀H₈ClF₃O₂
MW: 252,62 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13196580
Numéro CAS: 647010-69-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité