2-Chloro-3-(trifluorométhyl)anisole 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC302638-10G PC302638-5G PC302638-1G
APOSPC302638-10GEA 246 EUR InStock
APOSPC302638-10G APOSPC302638-5G APOSPC302638-1G
2-Chloro-3-(trifluorométhyl)anisole 98%
2-Chloro-3-(trifluorométhyl)anisole
Formule: C₈H₆ClF₃O
MW: 210,58 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06660322
Numéro CAS: 886503-84-0
ONU: 3272
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité