6-Chloro-2-fluoro-3-methylaniline 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC302651-10G PC302651-5G PC302651-1G
APOSPC302651-10GEA 224 EUR InStock
APOSPC302651-10G APOSPC302651-5G APOSPC302651-1G
6-Chloro-2-fluoro-3-methylaniline 98%
6-Chloro-2-fluoro-3-methylaniline
Formule: C₇H₇ClFN
MW: 159,59 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06660187
Numéro CAS: 702640-48-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité