L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
2-(Difluoromethoxy)-5-fluorobenzamide
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC302652-1G PC302652-5G
APOSPC302652-1GEA 136 EUR InStock
APOSPC302652-1G APOSPC302652-5G
2-(Difluoromethoxy)-5-fluorobenzamide
2-(Difluoromethoxy)-5-fluorobenzamide
Formule: C₈H₆F₃NO₂
MW: 205.14 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16652418
Numéro CAS: 1240256-77-2
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité