2,3-Dichloro-6-fluoroaniline 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC302656-5G PC302656-1G
APOSPC302656-5GEA 224 EUR InStock
APOSPC302656-5G APOSPC302656-1G
2,3-Dichloro-6-fluoroaniline 97%
2,3-Dichloro-6-fluoroaniline
Formule: C₇H₄Cl₂F₃N
Point de fusion: 52…54 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09832261
Numéro CAS: 1017777-51-3
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité