2,3-Dichloro-6-fluoroanisole 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC302657-5G PC302657-1G
APOSPC302657-5GEA 224 EUR InStock
APOSPC302657-5G APOSPC302657-1G
2,3-Dichloro-6-fluoroanisole 98%
2,3-Dichloro-6-fluoroanisole
Formule: C₇H₅Cl₂FO
MW: 195,02 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09832260
Numéro CAS: 1017777-48-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité