2-Fluoro-4,6-bis(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC302681-10G PC302681-5G PC302681-1G
APOSPC302681-10GEA 263 EUR InStock
APOSPC302681-10G APOSPC302681-5G APOSPC302681-1G
2-Fluoro-4,6-bis(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
2-Fluoro-4,6-bis(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formule: C₉H₃F₇O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09258668
Numéro CAS: 1017777-37-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité