2-Methyl-5-(pentafluorothio)aniline 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC302697-1G PC302697-5G
APOSPC302697-1GEA 422 EUR InStock
APOSPC302697-1G APOSPC302697-5G
2-Methyl-5-(pentafluorothio)aniline 98%
2-Methyl-5-(pentafluorothio)aniline
Formule: C₇H₈F₅NS
MW: 233,20 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16652447
Numéro CAS: 623943-52-2
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité