3,6-Dichloro-2-fluorobenzonitrile 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC302702-25G PC302702-5G PC302702-1G
APOSPC302702-25GEA 468 EUR InStock
APOSPC302702-25G APOSPC302702-5G APOSPC302702-1G
3,6-Dichloro-2-fluorobenzonitrile 98%
3,6-Dichloro-2-fluorobenzonitrile
Formule: C₇H₂Cl₂FN
MW: 190,00 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09025385
Numéro CAS: 916420-65-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité