3-Chloro-2,6-difluoroaniline 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC302710-10G PC302710-5G PC302710-1G
APOSPC302710-10GEA 237 EUR InStock
APOSPC302710-10G APOSPC302710-5G APOSPC302710-1G
3-Chloro-2,6-difluoroaniline 97%
3-Chloro-2,6-difluoroaniline
Formule: C₆H₄ClF₂N
MW: 163,55 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06660173
Numéro CAS: 287172-82-1
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité