3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC302716-5G PC302716-1G PC302716-25G
APOSPC302716-5GEA 122 EUR InStock
APOSPC302716-5G APOSPC302716-1G APOSPC302716-25G
3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 98%
3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Formule: C₈H₄ClF₃O₂
MW: 224,57 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06660305
Numéro CAS: 433926-48-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité