3-Ethoxy-2,4-difluorobenzoic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSPC302722-5GEA 159 EUR InStock
APOSPC302722-5G APOSPC302722-25G APOSPC302722-1G
3-Ethoxy-2,4-difluorobenzoic acid
3-Ethoxy-2,4-difluorobenzoic acid
Formule: C₉H₈F₂O₃
MW: 202,15 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09258723
Numéro CAS: 1017779-88-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité