3-Methyl-5-(pentafluorothio)benzaldehyde 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC302731-1G PC302731-5G
APOSPC302731-1GEA 72.5 EUR InStock
APOSPC302731-1G APOSPC302731-5G
3-Methyl-5-(pentafluorothio)benzaldehyde 98%
3-Methyl-5-(pentafluorothio)benzaldehyde
Formule: C₈H₇F₅OS
MW: 246,19 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16652480
Numéro CAS: 1240257-01-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité