4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC302741-10G PC302741-5G PC302741-1G PC302741-25G
APOSPC302741-10GEA 277 EUR InStock
APOSPC302741-10G APOSPC302741-5G APOSPC302741-1G APOSPC302741-25G
4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid 99%
4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formule: C₈H₄ClF₃O₃
MW: 240,57 g/mol
Point de fusion: 124…126 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06660238
Numéro CAS: 886500-50-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité