4-Ethoxy-2,6-difluorobenzaldehyde
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC302746-1G PC302746-5G PC302746-25G
APOSPC302746-1GEA 58 EUR InStock
APOSPC302746-1G APOSPC302746-5G APOSPC302746-25G
4-Ethoxy-2,6-difluorobenzaldehyde
4-Ethoxy-2,6-difluorobenzaldehyde
Formule: C₉H₈F₂O₂
MW: 186,16 g/mol
Point de fusion: 70…72 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09258695
Numéro CAS: 1017779-48-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité