4-Ethoxy-3,5-difluorobenzaldehyde 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC302748-10G PC302748-5G PC302748-1G
APOSPC302748-10GEA 282 EUR InStock
APOSPC302748-10G APOSPC302748-5G APOSPC302748-1G
4-Ethoxy-3,5-difluorobenzaldehyde 98%
4-Ethoxy-3,5-difluorobenzaldehyde
Formule: C₉H₈F₂O₂
MW: 186,16 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06247325
Numéro CAS: 883536-06-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité