Alcool 4-fluoro-2-méthylbenzylique 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSPC302752-5GEA 168 EUR InStock
APOSPC302752-5G APOSPC302752-10G
Alcool 4-fluoro-2-méthylbenzylique 97%
Alcool 4-fluoro-2-méthylbenzylique
Formule: C₈H₉FO
MW: 140,16 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03701058
Numéro CAS: 80141-91-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité