3-Ethoxy-2,6-difluorobenzylamine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC302776-1G PC302776-5G
APOSPC302776-1GEA 148 EUR InStock
APOSPC302776-1G APOSPC302776-5G
3-Ethoxy-2,6-difluorobenzylamine 97%
3-Ethoxy-2,6-difluorobenzylamine
Formule: C₉H₁₁F₂NO
MW: 187,19 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11519371
Numéro CAS: 1092461-29-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité