4-Chloro-2,6-difluorobenzylamine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC302778-5G PC302778-1G
APOSPC302778-5GEA 192 EUR InStock
APOSPC302778-5G APOSPC302778-1G
4-Chloro-2,6-difluorobenzylamine 98%
4-Chloro-2,6-difluorobenzylamine
Formule: C₇H₆ClF₂N
MW: 177,58 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06660350
Numéro CAS: 518357-43-2
ONU: 2735
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité