4-Chloro-3-fluorobenzylamine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: (4-Chloro-3-fluorophenyl)methanamine
PC302780-5G PC302780-1G
APOSPC302780-5GEA 48 EUR InStock
APOSPC302780-5G APOSPC302780-1G
4-Chloro-3-fluorobenzylamine 97%
4-Chloro-3-fluorobenzylamine
Formule: C₇H₇ClFN
MW: 159,59 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04116008
Numéro CAS: 72235-58-6
ONU: 2735
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité