2,3-Difluoro-4-methoxybenzyl bromide
Fournisseur: Apollo Scientific
PC302787-10G PC302787-5G PC302787-1G
APOSPC302787-10GEA 372 EUR InStock
APOSPC302787-10G APOSPC302787-5G APOSPC302787-1G
2,3-Difluoro-4-methoxybenzyl bromide
2,3-Difluoro-4-methoxybenzyl bromide
Formule: C₈H₇BrF₂O
MW: 237,04 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115985
Numéro CAS: 689254-23-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité