2-Méthoxy-4-(trifluorométhyl)benzyle bromure
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC302810-1G PC302810-5G PC302810-25G
APOSPC302810-1GEA 58 EUR InStock
APOSPC302810-1G APOSPC302810-5G APOSPC302810-25G
2-Méthoxy-4-(trifluorométhyl)benzyle bromure
2-Méthoxy-4-(trifluorométhyl)benzyle bromure
Formule: C₉H₈BrF₃O
Point de fusion: 42…45 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115980
Numéro CAS: 886500-59-0
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité