α-Bromo-3-chloro-2,4-difluorotoluène 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC302827-10G PC302827-5G PC302827-1G PC302827-25G PC302827-100G
APOSPC302827-10GEA 513 EUR InStock
APOSPC302827-10G APOSPC302827-5G APOSPC302827-1G APOSPC302827-25G APOSPC302827-100G
α-Bromo-3-chloro-2,4-difluorotoluène 97%
α-Bromo-3-chloro-2,4-difluorotoluène
Formule: C₇H₄BrClF₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04116003
Numéro CAS: 886501-15-1
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité